missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Tubulin beta-4A chain Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tubulin beta-4A chain, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6853-ye-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16036300

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001276052.1
Tubulin beta-4A chain Protein
Research Use Only
TUBB4A
Recombinant Protein
Yeast
MREIVHLQAG QCGNQIGAKF WEVISDEHGI DPTGTYHGDS DLQLERINVY YNEATGGNYV PRAVLVDLEP GTMDSVRSGP FGQIFRPDNF VFGQSGAGNN WAKGHYTEGA ELVDAVLDVV RKEAESCDCL QGFQLTHSLG GGTGSGMGTL LISKIREEFP DRIMNTFSVV PSPKVSDTVV EPYNATLSVH QLVENTDETY CIDNEALYDI CFRTLKLTTP TYGDLNHLVS ATMSGVTTCL RFPGQLNADL RKLAVNMVPF PRLHFFMPGF APLTSRGSQQ YRALTVPELT QQMFDAKNMM AACDPRHGRY LTVAAVFRGR MSMKEVDEQM LSVQSKNSSY FVEWIPNNVK TAVCDIPPRG LKMAATFIGN STAIQELFKR ISEQFTAMFR RKAFLHWYTG EGMDEMEFTE AESNMNDLVS EYQQYQDATA EEGEFEEEAE EEVA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10382
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales