Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TSLP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TSLP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6845-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16086240
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_149024.1
TSLP Protein
Research Use Only
TSLP
Recombinant Protein
E. coli
YDFTNCDFEK IKAAYLSTIS KDLITYMSGT KSTEFNNTVS CSNRPHCLTE IQSLTFNPTA GCASLAKEMF AMKTKAALAI WCPGYSETQI NATQAMKKRR KRKVTTNKCL EQVSQLQGLW RRFNRPLLKQ Q
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
85480
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol