Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TRPA1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TRPA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6843-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16066230
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_015628.2
TRPA1 Protein
Research Use Only
TRPA1
Recombinant Protein
E. coli
IGLAVGDIAE VQKHASLKRI AMQVELHTSL EKKLPLWFLR KVDQKSTIVY PNKPRSGGML FHIFCFLFCT GEIRQEIPNA DKSLEMEILK QKYRLKDLTF LLEKQHELIK LIIQKMEIIS ETEDDDSHCS FQDRFKKEQM EQRNSRWNTV LRAVKAKTHH LEP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8989
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers