Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Troponin C, skeletal muscle Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Troponin C, skeletal muscle, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6820-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16046070
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003270.1
Troponin C, skeletal muscle Protein
Research Use Only
TNNC2
Recombinant Protein
E. coli
TDQQAEARSY LSEEMIAEFK AAFDMFDADG GGDISVKELG TVMRMLGQTP TKEELDAIIE EVDEDGSGTI DFEEFLVMMV RQMKEDAKGK SEEELAECFR IFDRNADGYI DPEELAEIFR ASGEHVTDEE IESLMKDGDK NNDGRIDFDE FLKMMEGVQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
7125
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol