Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TRMT112 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TRMT112, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8188-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16003161
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001273011.1
TRMT112 Protein
Research Use Only
TRMT112
Recombinant Protein
E. coli
MKLLTHNLLS SHVRGVGSRG FPLRLQATEV RICPVEFNPN FVARMIPKVE WSAFLEAADN LRLIQVPKGP VEGYEENEEF LRTMHHLLLE VEVIEGTLQC PESGRMFPIS RGIPNMLLSE EETES
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51504
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol