Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TREM2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TREM2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6839-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16066200
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001258750.1
TREM2 Protein
Research Use Only
Trem2
Recombinant Protein
E. coli
HNTTVFQGVA GQSLQVSCPY DSMKHWGRRK AWCRQLGEKG PCQRVVSTHN LWLLSFLRRW NGSTAITDDT LGGTLTITLR NLQPHDAGLY QCQSLHGSEA DTLRKVLVEV LADPLDHRDA GDLWFPGESE SFEDAHVEHS ISRSLLEGEI PFPPTS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
54209
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol