Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transmembrane protease serine 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transmembrane protease serine 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9439-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16088311
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001128571.1
Transmembrane protease serine 2 Protein
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
7113
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
TMPRSS2
Recombinant Protein
Yeast
WKFMGSKCSN SGIECDSSGT CINPSNWCDG VSHCPGGEDE NRCVRLYGPN FILQVYSSQR KSWHPVCQDD WNENYGRAAC RDMGYKNNFY SSQGIVDDSG STSFMKLNTS AGNVDIYKKL YHSDACSSKA VVSLRCIACG VNLNSSRQSR IVGGESALPG AWPWQVSLHV QNVHVCGGSI ITPEWIVTAA HCVEKPLNNP WHWTAFAGIL RQSFMFYGAG YQVEKVISHP NYDSKTKNND IALMKLQKPL TFNDLVKPVC LPNPGMMLQP EQLCWISGWG ATEEKGKTSE VLNAAKVLLI ETQRCNSRYV YDNLITPAMI CAGFLQGNVD SCQGDSGGPL VTSKNNIWWL IGDTSWGSGC AKAYRPGVYG NVMVFTDWIY RQMRADG