Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription intermediary factor 1-alpha Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcription intermediary factor 1-alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6842-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16026220
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003843.3
Transcription intermediary factor 1-alpha Protein
Research Use Only
TRIM24
Recombinant Protein
E. coli
KKKTEGLVKL TPIDKRKCER LLLFLYCHEM SLAFQDPVPL TVPDYYKIIK NPMDLSTIKK RLQEDYSMYS KPEDFVADFR LIFQNCAEFN EPDSEVANAG IKLENYFEEL LKNLYPEKRF PK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8805
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol