Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcobalamin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcobalamin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6769-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16005710
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001053.2
Transcobalamin-1 Protein
Research Use Only
TCN1
Recombinant Protein
Yeast
EICEVSEENY IRLKPLLNTM IQSNYNRGTS AVNVVLSLKL VGIQIQTLMQ KMIQQIKYNV KSRLSDVSSG ELALIILALG VCRNAEENLI YDYHLIDKLE NKFQAEIENM EAHNGTPLTN YYQLSLDVLA LCLFNGNYST AEVVNHFTPE NKNYYFGSQF SVDTGAMAVL ALTCVKKSLI NGQIKADEGS LKNISIYTKS LVEKILSEKK ENGLIGNTFS TGEAMQALFV SSDYYNENDW NCQQTLNTVL TEISQGAFSN PNAAAQVLPA LMGKTFLDIN KDSSCVSASG NFNISADEPI TVTPPDSQSY ISVNYSVRIN ETYFTNVTVL NGSVFLSVME KAQKMNDTIF GFTMEERSWG PYITCIQGLC ANNNDRTYWE LLSGGEPLSQ GAGSYVVRNG ENLEVRWSKY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6947
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol