Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human tPA / PLAT Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) tPA / PLAT, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6501-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16083760
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000921.1
tPA / PLAT Protein
Research Use Only
PLAT
Recombinant Protein
E. coli
SYQVICRDEK TQMIYQQHQS WLRPVLRSNR VEYCWCNSGR AQCHSVPVKS CSEPRCFNGG TCQQALYFSD FVCQCPEGFA GKCCEIDTRA TCYEDQGISY RGTWSTAESG AECTNWNSSA LAQKPYSGRR PDAIRLGLGN HNYCRNPDRD SKPWCYVFKA GKYSSEFCST PACSEGNSDC YFGNGSAYRG THSLTESGAS CLPWNSMILI GKVYTAQNPS AQALGLGKHN YCRNPDGDAK PWCHVLKNRR LTWEYCDVPS CSTCGLRQYS QPQFRIKGGL FADIASHPWQ AAIFAKHRRS PGERFLCGGI LISSCWILSA AHCFQERFPP HHLTVILGRT YRVVPGEEEQ KFEVEKYIVH KEFDDDTYDN DIALLQLKSD SSRCAQESSV VRTVCLPPAD LQLPDWTECE LSGYGKHEAL SPFYSERLKE AHVRLYPSSR CTSQHLLNRT VTDNMLCAGD TRSGGPQANL HDACQGDSGG PLVCLNDGRM TLVGIISWGL GCGQKDVPGV YTKVTNYLDW I
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5327
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol