Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFRSF11A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TNFRSF11A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8604-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16085521
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001257878.1
TNFRSF11A Protein
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
8792
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
TNFRSF11A
Recombinant Protein
E. coli
LQIAPPCTSE KHYEHLGRCC NKCEPGKYMS SKCTTTSDSV CLPCGPDEYL DSWNEEDKCL LHKVCDTGKA LVAVVAGNST TPRRCACTAG YHWSQDCECC RRNTECAPGL GAQHPLQLNK DTVCKPCLAG YFSDAFSSTD KCRPWTNCTF LGKRVEHHGT EKSDAVCSSS LPARK