Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFRSF11A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TNFRSF11A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8604-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16075521
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001257878.1
TNFRSF11A Protein
Research Use Only
TNFRSF11A
Recombinant Protein
E. coli
LQIAPPCTSE KHYEHLGRCC NKCEPGKYMS SKCTTTSDSV CLPCGPDEYL DSWNEEDKCL LHKVCDTGKA LVAVVAGNST TPRRCACTAG YHWSQDCECC RRNTECAPGL GAQHPLQLNK DTVCKPCLAG YFSDAFSSTD KCRPWTNCTF LGKRVEHHGT EKSDAVCSSS LPARK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8792
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol