Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFRSF10C Protein
A cDNA sequence encoding the TNFRSF10C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 8794 |
---|---|
Nombre | TNFRSF10C Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | TNFRSF10C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15934639
|
enQuireBio™
QP13767-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924639
|
enQuireBio™
QP13767-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914639
|
enQuireBio™
QP13767-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
8794 | |
Research Use Only | |
TNFRSF10C | |
Human | |
His | |
TNFRSF10C protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
TNFRSF10C Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSATTARQE EVPQQTVAPQ QQRHSFKGEE CPAGSHRSEH TGACNPCTEG VDYTNASNNE PSCFPCTVCK SDQKHKSSCT MTRDTVCQCK EGTFRNENSP EMCRKCSRCP SGEVQVSNCT SWDDIQCVEE FGANATVETP AAEETMNTSP GTPAPAAEET MNTSPGTPAP AAEETMTTSP GTPAPAAEET MTTSPGTPAP AAEETMTTSP GTPA | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |