Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFAIP6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TNFAIP6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6813-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16046030
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_009046.2
TNFAIP6 Protein
Research Use Only
TNFAIP6
Recombinant Protein
E. coli
WGFKDGIFHN SIWLERAAGV YHREARSGKY KLTYAEAKAV CEFEGGHLAT YKQLEAARKI GFHVCAAGWM AKGRVGYPIV KPGPNCGFGK TGIIDYGIRL NRSERWDAYC YNPHAKECGG VFTDPKQIFK SPGFPNEYED NQICYWHIRL KYGQRIHLSF LDFDLEDDPG CLADYVEIYD SYDDVHGFVG RYCGDELPDD IISTGNVMTL KFLSDASVTA GGFQIKYVAM DPVSKSSQGK NTSTTSTGNK NFLAGRFSHL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7130
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol