missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TL1A / TNFSF15 Protein
A DNA sequence encoding the Human TL1A / TNFSF15, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001191273.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 9966 |
Nombre | TL1A / TNFSF15 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15963658
|
enQuireBio™
QP10372-EC-5UG |
5 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15943658
|
enQuireBio™
QP10372-EC-20UG |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15933658
|
enQuireBio™
QP10372-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15953658
|
enQuireBio™
QP10372-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001191273.1 | |
TL1A / TNFSF15 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LKGQEFAPSH QQVYAPLRAD GDKPRAHLTV VRQTPTQHFK NQFPALHWEH ELGLAFTKNR MNYTNKFLLI PESGDYFIYS QVTFRGMTSE CSEIRQAGRP NKPDSITVVI TKVTDSYPEP TQLLMGTKSV CEVGSNWFQP IYLGAMFSLQ EGDKLMVNVS DISLVDYTKE DKTFFGAFLL | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
9966 | |
Research Use Only | |
TNFSF15 | |
The ED50 as determined by its ability to induce apoptosis using human TF-1 cells is less than 20 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 104 IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, with 0.02% Tween-20, lyophilized |