Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIMM8A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TIMM8A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6794-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16065900
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004076.1
TIMM8A Protein
Research Use Only
TIMM8A
Recombinant Protein
E. coli
MDSSSSSSAA GLGAVDPQLQ HFIEVETQKQ RFQQLVHQMT ELCWEKCMDK PGPKLDSRAE ACFVNCVERF IDTSQFILNR LEQTQKSKPV FSESLSD
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1678
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol