Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIGIT / VSTM3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TIGIT / VSTM3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7657-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16060031
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_776160.2
TIGIT / VSTM3 Protein
Research Use Only
TIGIT
Recombinant Protein
E. coli
MMTGTIETTG NISAEKGGSI ILQCHLSSTT AQVTQVNWEQ QDQLLAICNA DLGWHISPSF KDRVAPGPGL GLTLQSLTVN DTGEYFCIYH TYPDGTYTGR IFLEVLESSV AEHGARFQIP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
201633
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol