Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thioredoxin domain-containing protein 12 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thioredoxin domain-containing protein 12, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6857-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16096330
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_056997.1
Thioredoxin domain-containing protein 12 Protein
Research Use Only
TXNDC12
Recombinant Protein
E. coli
HNGLGKGFGD HIHWRTLEDG KKEAAASGLP LMVIIHKSWC GACKALKPKF AESTEISELS HNFVMVNLED EEEPKDEDFS PDGGYIPRIL FLDPSGKVHP EIINENGNPS YKYFYVSAEQ VVQGMKEAQE RLTGDAFRKK HLEDEL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51060
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol