Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thioredoxin-2 / TXN2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thioredoxin-2 / TXN2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8009-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16032131
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_036605.2
Thioredoxin-2 / TXN2 Protein
Research Use Only
TXN2
Recombinant Protein
E. coli
TTFNIQDGPD FQDRVVNSET PVVVDFHAQW CGPCKILGPR LEKMVAKQHG KVVMAKVDID DHTDLAIEYE VSAVPTVLAM KNGDVVDKFV GIKDEDQLEA FLKKLIG
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
25828
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol