Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thiamin pyrophosphokinase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thiamin pyrophosphokinase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6827-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16066110
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001035947.1
Thiamin pyrophosphokinase 1 Protein
Research Use Only
TPK1
Recombinant Protein
E. coli
MEHAFTPLEP LLSTGNLKYC LVILNQPLDN YFRHLWNKAL LRACADGGAN RLYDITEGER ESFLPEFING DFDSIRPEVR EYYATKGCEL ISTPDQDHTD FTKCLKMLQK KIEEKDLKVD VIVTLGGLAG RFDQIMASVN TLFQATHITP FPIIIIQEES LIYLLQPGKH RLHVDTGMEG DWCGLIPVGQ PCMQVTTTGL KWNLTNDVLA FGTLVSTSNT YDGSGVVTVE TDHPLLWTMA IKS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
27010
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol