missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human THAP domain-containing protein 1

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) THAP domain-containing protein 6, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7886-ec-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16081401

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001304720.1
THAP domain-containing protein 1
Research Use Only
THAP6
Recombinant Protein
E. coli
MVKCCSAIGC ASRCLPNSKL KGLTFHVFPT DENIKRKWVL AMKRLDVNAA GIWEPKKGDV LCSRHFKKTD FDRSAPNIKL KPGVIPSIFD SPYHLQGKRE KLHCRKNFTL KTVPATNYNH HLVGASSCIE EFQSQFIFEH SYSVMDSPKK LKHKLDHVIG ELEDTKESLR NVLDREKRFQ KSLRKTIREL KDECLISQET ANRLDTFCWD CCQESIEQDY IS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
152815
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales