Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human THAP domain-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) THAP domain-containing protein 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7886-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16041401
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001304720.1
THAP domain-containing protein 1
Research Use Only
THAP6
Recombinant Protein
E. coli
MVKCCSAIGC ASRCLPNSKL KGLTFHVFPT DENIKRKWVL AMKRLDVNAA GIWEPKKGDV LCSRHFKKTD FDRSAPNIKL KPGVIPSIFD SPYHLQGKRE KLHCRKNFTL KTVPATNYNH HLVGASSCIE EFQSQFIFEH SYSVMDSPKK LKHKLDHVIG ELEDTKESLR NVLDREKRFQ KSLRKTIREL KDECLISQET ANRLDTFCWD CCQESIEQDY IS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
152815
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol