Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TGFBR3 Protein
A cDNA sequence encoding the TGFBR3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marca:  enQuireBio™ QP10501-2ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15914068
  • en la oferta / 2 microgramos
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Especificaciones
TGFBR3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
PYSNPDRMSH YTIIENICPK DESVKFYSPK RVHFPIPQAD MDKKRFSFVF KPVFNTSLLF LQCELTLCTK MEKHPQKLPK CVPPDEACTS LDASIIWAMM QNKKTFTKPL AVIHHEAESK EKGPSMKEPN PISPPIFHGL DTLTVMGIAF AAFVIGALLT GALWYIYSHT GETAGRQQVP TSPPASENSS AAHSIGSTQS TPCSSSS
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
GST
100microL purified human TGF Beta Receptor 3 protein at 100microg/ml in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol.