Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TDP2 Protein
A cDNA sequence encoding the TDP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
en la oferta
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 51567 |
---|---|
Nombre | TDP2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | TDP2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15944479
|
enQuireBio™
QP13716-2UG |
2 μg |
en la oferta
2 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15924479
|
enQuireBio™
QP13716-10UG |
10 μg |
en la oferta
10 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15934479
|
enQuireBio™
QP13716-1MG |
1 mg |
en la oferta
1 miligramo |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Especificaciones
51567 | |
Research Use Only | |
TDP2 | |
Human | |
His | |
The TDP2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
TDP2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMELGSCL EGGREAAEEE GEPEVKKRRL LCVEFASVAS CDAAVAQCFL AENDWEMERA LNSYFEPPVE ESALERRPET ISEPKTYVDL TNEETTDSTT SKISPSEDTQ QENGSMFSLI TWNIDGLDLN NLSERARGVC SYLALYSPDV IFLQEVIPPY YSYLKKRSSN YEIITGHEEG YFTAIMLKKS RVKLKSQEII PFPSTKMMRN LLCVHVNVSG NELCLMTSHL ESTRGHAAER MNQLKMVLKK MQEAPESATV IFAGDTNLRD REVTRCGGLP NNIVDVWEFL GKPKHCQYTW DTQMNSNLGI TAACKLRFDR IFFRAAAEEG HIIPRSLDLL GLEKLDCGRF PSDHWGLLCN LDIIL | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |