missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human TCL1B Protein

A cDNA sequence encoding the TCL1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13712-5ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15994459

Cantidad Precio
1 129.74€ / 5 microgramos
10 121.33€ / 5 microgramos
Envío estimado: 04-03-2022

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.



Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

TCL1B Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TCL1B protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 40% glycerol and 2mM DTT.
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMASEASV RLGVPPGRLW IQRPGIYEDE EGRTWVTVVV RFNPSRREWA RASQGSRYEP SITVHLWQMA VHTRELLSSG QMPFSQLPAV WQLYPGRKYR AADSSFWEIA DHGQIDSMEQ LVLTYQPERK D
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales