Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TCEB2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TCEB2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7575-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16049500
  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_009039.1
TCEB2 Protein
Research Use Only
TCEB2
Recombinant Protein
E. coli
MDVFLMIRRH KTTIFTDAKE SSTVFELKRI VEGILKRPPD EQRLYKDDQL LDDGKTLGEC GFTSQTARPQ APATVGLAFR ADDTFEALCI EPFSSPPELP DVMKPQDSGS SANEQAVQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
6923
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol