Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TCEB2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TCEB2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7575-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16039500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_009039.1
TCEB2 Protein
Research Use Only
TCEB2
Recombinant Protein
E. coli
MDVFLMIRRH KTTIFTDAKE SSTVFELKRI VEGILKRPPD EQRLYKDDQL LDDGKTLGEC GFTSQTARPQ APATVGLAFR ADDTFEALCI EPFSSPPELP DVMKPQDSGS SANEQAVQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
6923
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol