Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TCEB1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TCEB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6768-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16075690
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001191786.1
TCEB1 Protein
Research Use Only
TCEB1
Recombinant Protein
E. coli
MDGEEKTYGG CEGPDAMYVK LISSDGHEFI VKREHALTSG TIKAMLSGPG QFAENETNEV NFREIPSHVL SKVCMYFTYK VRYTNSSTEI PEFPIAPEIA LELLMAANFL DC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6921
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol