Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TCEANC2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TCEANC2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7915-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051561
  • 518.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 17-08-2022
para ver el stock
Especificaciones
NP_694580.1
TCEANC2 Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
127428
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
TCEANC2
Recombinant Protein
E. coli
MDKFVIRTPR IQNSPQKKDS GGKVYKQATI ESLKRVVVVE DIKRWKTMLE LPDQTKENLV EALQELKKKI PSREVLKSTR IGHTVNKMRK HSDSEVASLA REVYTEWKTF TEKHSNRPSI EVRSDPKTES LRKNAQKLLS EALELKMDHL LVENIERETF HLCSRLINGP YRRTVRALVF TLKHRAEIRA QVKSGSLPVG TFVQTHKK