Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TCEANC2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TCEANC2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7915-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16071561
  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_694580.1
TCEANC2 Protein
Research Use Only
TCEANC2
Recombinant Protein
E. coli
MDKFVIRTPR IQNSPQKKDS GGKVYKQATI ESLKRVVVVE DIKRWKTMLE LPDQTKENLV EALQELKKKI PSREVLKSTR IGHTVNKMRK HSDSEVASLA REVYTEWKTF TEKHSNRPSI EVRSDPKTES LRKNAQKLLS EALELKMDHL LVENIERETF HLCSRLINGP YRRTVRALVF TLKHRAEIRA QVKSGSLPVG TFVQTHKK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
127428
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol