Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TCEANC2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TCEANC2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7915-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16061561
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Description
Description
Spécification
Spécification
NP_694580.1
TCEANC2 Protein
Research Use Only
TCEANC2
Recombinant Protein
E. coli
MDKFVIRTPR IQNSPQKKDS GGKVYKQATI ESLKRVVVVE DIKRWKTMLE LPDQTKENLV EALQELKKKI PSREVLKSTR IGHTVNKMRK HSDSEVASLA REVYTEWKTF TEKHSNRPSI EVRSDPKTES LRKNAQKLLS EALELKMDHL LVENIERETF HLCSRLINGP YRRTVRALVF TLKHRAEIRA QVKSGSLPVG TFVQTHKK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
127428
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions