Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tax1-binding protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tax1-binding protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8476-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16074821
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001191627.1
Tax1-binding protein 1
Research Use Only
TAX1BP3
Recombinant Protein
E. coli
MSYIPGQPVT AVVQRVEIHK LRQGENLILG FSIGGGIDQD PSQNPFSEDK TDKGIYVTRV SEGGPAEIAG LQIGDKIMQV NGWDMTMVTH DQARKRLTKR SEEVVRLLVT RQSLQKAVQQ SMLS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
30851
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol