Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TALLA-1 / TSPAN7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TALLA-1 / TSPAN7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9449-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16098331
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004606.2
TALLA-1 / TSPAN7 Protein
Research Use Only
TSPAN7
Recombinant Protein
Yeast
RHEIKDTFLR TYTDAMQTYN GNDERSRAVD HVQRSLSCCG VQNYTNWSTS PYFLEHGIPP SCCMNETDCN PQDLHNLTVA ATKVNQKGCY DLVTSFMETN MGIIAGVAFG I
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7102
1 mg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol