Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Talin-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Talin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8291-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16073811
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_055874.2
Talin-2 Protein
Research Use Only
TLN2
Recombinant Protein
Yeast
RPQKIRMLDG SVKTVMVDDS KTVGELLVTI CSRIGITNYE EYSLIQETIE EKKEEGTGTL KKDRTLLRDE RKMEKLKAKL HTDDDLNWLD HSRTFREQGV DENETLLLRR KFFYSDQNVD SRDPVQLNLL YVQARDDILN GSHPVSFEKA CEFGGFQAQI QFGPHVEHKH KPGFLDLKEF LPKEYIKQRG AEKRIFQEHK NCGEMSEIEA KVKYVKLARS LRTYGVSFFL VKEKMKGKNK LVPRLLGITK DSVMRVDEKT KEVLQEWPLT TVKRWAASPK SFTLDFGEYQ ESYYSVQTTE GEQISQLIAG YIDIILKKK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
83660
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol