Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TAF9 Protein
A cDNA sequence encoding the TAF9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | TAF9 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15984379
|
enQuireBio™
QP13686-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15974379
|
enQuireBio™
QP13686-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15964379
|
enQuireBio™
QP13686-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
TAF9 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
TAF9 Human solution (0.5 mg/1ml) containing 20mM Trsi HCL pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MLLPNILLTG TPGVGKTTLG KELASKSGLK YINVGDLARE EQLYDGYDEE YDCPILDEDR VVDELDNQMR EGGVIVDYHG CDFFPERWFH IVFVLRTDTN VLYERLETRG YNEKKLTDNI QCEIFQVLYE EATASYKEEI VHQLPSNKPE ELENNVDQIL KWIEQWIKDH NS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |