Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TAF12 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TAF12, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7622-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16089850
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001128690.1
TAF12 Protein
Research Use Only
TAF12
Recombinant Protein
E. coli
MNQFGPSALI NLSNFSSIKP EPASTPPQGS MANSTAVVKI PGTPGAGGRL SPENNQVLTK KKLQDLVREV DPNEQLDEDV EEMLLQIADD FIESVVTAAC QLARHRKSST LEVKDVQLHL ERQWNMWIPG FGSEEIRPYK KACTTEAHKQ RMALIRKTTK K
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6883
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol