Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SYT3 Protein
A cDNA sequence encoding the SYT3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | SYT3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15974299
|
enQuireBio™
QP13660-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15964299
|
enQuireBio™
QP13660-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15954299
|
enQuireBio™
QP13660-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SYT3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SYT3 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFWKLCW VPWRDKGGSA VGGGPLRKDL GPGVGLAGLV GGGGHHLAAG LGGHPLLGGP HHHAHAAHHP PFAELLEPGS LGGSDTPEPS YLDMDSYPEA AAAAVAAGVK PSQTSPELPS EGGAGSGLLL LPPSGGGLPS AQSHQQVTSL APTTRYPALP RPLTQQTLTS QPDPSSEERP PALPLPLPGG EEKAKLIGQI KPELYQGTGP GGRRSGGGPG SGEAGTGAPC GRISFALRYL YGSDQLVVRI LQALDLPAKD SNGFSDPYVK IYLLPDRKKK FQTKVHRKTL NPVFNETFQF SVPLAELAQR KLHFSVYDFD RFSRHDLIGQ VVLDNLLELA EQPPDRPLWR DIVEGGSEKA DLGELNFSLC YLPTAGRLTV TIIKASNLKA MDLTGFSDPY VKASLISEGR RLKKRKTSIK KNTLNPTYNE ALVFDVAPES VENVGLSIAV VDYDCIGHNE VIGVCRVGPD AADPHGREHW AEMLANPRKP VEHWHQLVEE KTVTSFTKGS KGLSEKENSE | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |