Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Syntaxin-11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Syntaxin-11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6742-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16035510
  • 530.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_003755.2
Syntaxin-11 Protein
Research Use Only
STX11
Recombinant Protein
E. coli
MKDRLAELLD LSKQYDQQFP DGDDEFDSPH EDIVFETDHI LESLYRDIRD IQDENQLLVA DVKRLGKQNA RFLTSMRRLS SIKRDTNSIA KAIKARGEVI HCKLRAMKEL SEAAEAQHGP HSAVARISRA QYNALTLTFQ RAMHDYNQAE MKQRDNCKIR IQRQLEIMGK EVSGDQIEDM FEQGKWDVFS ENLLADVKGA RAALNEIESR HRELLRLESR IRDVHELFLQ MAVLVEKQAD TLNVIELNVQ KTVDYTGQAK AQVRKAVQYE EKNPCRTLCC FCCPCLK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
8676
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol