Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Synaptosomal-associated protein 29 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Synaptosomal-associated protein 29, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6703-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16075240
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004773.1
Synaptosomal-associated protein 29 Protein
Research Use Only
SNAP29
Recombinant Protein
E. coli
MSAYPKSYNP FDDDGEDEGA RPAPWRDARD LPDGPDAPAD RQQYLRQEVL RRAEATAAST SRSLALMYES EKVGVASSEE LARQRGVLER TEKMVDKMDQ DLKISQKHIN SIKSVFGGLV NYFKSKPVET PPEQNGTLTS QPNNRLKEAI STSKEQEAKY QASHPNLRKL DDTDPVPRGA GSAMSTDAYP KNPHLRAYHQ KIDSNLDELS MGLGRLKDIA LGMQTEIEEQ DDILDRLTTK VDKLDVNIKS TERKVRQL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
9342
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol