Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SUMO2 Protein
A cDNA sequence encoding the SUMO2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
276.00€ - 414.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 6613 |
---|---|
Nombre | SUMO2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | SUMO2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15934269
|
enQuireBio™
QP13649-GST-2UG |
2 μg |
276.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15944269
|
enQuireBio™
QP13649-GST-5UG |
5 μg |
414.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
6613 | |
Research Use Only | |
SUMO2 | |
Human | |
GST | |
SUMO2 at 100microg/ml in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol. |
SUMO2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MADEKPKEGV KTENNDHINL KVAGQDGSVV QFKIKRHTPL SKLMKAYCER QGLSMRQIRF RFDGQPINET DTPAQLEMED EDTIDVFQQQ TGGVY |