Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SUMF1 Protein
A cDNA sequence encoding the SUMF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifications
Nombre | SUMF1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
15944259
|
enQuireBio™
QP13647-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924259
|
enQuireBio™
QP13647-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934259
|
enQuireBio™
QP13647-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Specifications
SUMF1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SUMF1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M UREA, 2mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVPIPAGVFT MGTDDPQIKQ DGEAPARRVT IDAFYMDAYE VSNTEFEKFV NSTGYLTEAE KFGDSFVFEG MLSEQVKTNI QQAVAAAPWW LPVKGANWRH PEGPDSTILH RPDHPVLHVS WNDAVAYCTW AGKRLPTEAE WEYSCRGGLH NRLFPWGNKL QPKGQHYANI WQGEFPVTNT GEDGFQGTAP VDAFPPNGYG LYNIVGNAWE TSDWWTVHH SVEETLNPKG PPSGKDRVKK GGSYMCHRSY CYRYRCAARS QNTPDSSASN LGFRCAADRL PTMD | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |