Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SULT1B1 Protein
A cDNA sequence encoding the SULT1B1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4060.00€
Especificaciones
Nombre | SULT1B1 Protein |
---|---|
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Etiqueta de proteína | His |
Especie del huésped | E. coli |
reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15994239
|
enQuireBio™
QP13642-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15984239
|
enQuireBio™
QP13642-20UG |
20 μg |
205.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15974239
|
enQuireBio™
QP13642-1MG |
1 mg |
4060.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 13-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Especificaciones
SULT1B1 Protein | |
His | |
Human | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMLSPKD ILRKDLKLVH GYPMTCAFAS NWEKIEQFHS RPDDIVIATY PKSGTTWVSE IIDMILNDGD IEKCKRGFIT EKVPMLEMTL PGLRTSGIEQ LEKNPSPRIV KTHLPTDLLP KSFWENNCKM IYLARNAKDV SVSYYHFDLM NNLQPFPGTW EEYLEKFLTG KVAYGSWFTH VKNWWKKKEE HPILFLYYED MKENPKEEIK KIIRFLEKNL NDEILDRIIH HTSFEVMKDN PLVNYTHLPT TVMDHSKSPF MRKGTAGDWK NYFTVAQNEK FDAIYETEMS KTALQFRTEI |