Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Substance-P receptor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Substance-P receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8669-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16065871
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001049.1
Substance-P receptor Protein
Research Use Only
NK1R
Recombinant Protein
E. coli
MDNVLPVDSD LSPNISTNTS EPNQFVQPA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6869
1 mg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol