Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SUB1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SUB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6745-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16065530
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006704.3
SUB1 Protein
Research Use Only
SUB1
Recombinant Protein
E. coli
PKSKELVSSS SSGSDSDSEV DKKLKRKKQV APEKPVKKQK TGETSRALSS SKQSSSSRDD NMFQIGKMRY VSVRDFKGKV LIDIREYWMD PEGEMKPGRK GISLNPEQWS QLKEQISDID DAVRKL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10923
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol