missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SUB1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SUB1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6745-ec-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16045530

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_006704.3
SUB1 Protein
Research Use Only
SUB1
Recombinant Protein
E. coli
PKSKELVSSS SSGSDSDSEV DKKLKRKKQV APEKPVKKQK TGETSRALSS SKQSSSSRDD NMFQIGKMRY VSVRDFKGKV LIDIREYWMD PEGEMKPGRK GISLNPEQWS QLKEQISDID DAVRKL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10923
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales