Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STK16 / PKL12 / MPSK Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) STK16 / PKL12 / MPSK, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6738-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16025490
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001008910.1
STK16 / PKL12 / MPSK Protein
Research Use Only
STK16
Recombinant Protein
E. coli
GHALCVCSRG TVIIDNKRYL FIQKLGEGGF SYVDLVEGLH DGHFYALKRI LCHEQQDREE AQREADMHRL FNHPNILRLV AYCLRERGAK HEAWLLLPFF KRGTLWNEIE RLKDKGNFLT EDQILWLLLG ICRGLEAIHA KGYAHRDLKP TNILLGDEGQ PVLMDLGSMN QACIHVEGSR QALTLQDWAA QRCTISYRAP ELFSVQSHCV IDERTDVWSL GCVLYAMMFG EGPYDMVFQK GDSVALAVQN QLSIPQSPRH SSALRQLLNS MMTVDPHQRP HIPLLLSQLE ALQPPAPGQH TTQI
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
8576
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol