Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STC 2 Protein
A cDNA sequence encoding the STC 2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
120.00€ - 3595.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 8614 |
---|---|
Nombre | STC 2 Protein |
Pureza | Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15934149
|
enQuireBio™
QP13613-HIS-5UG |
5 μg |
120.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 23-03-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15924149
|
enQuireBio™
QP13613-HIS-20UG |
20 μg |
181.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 23-03-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15914149
|
enQuireBio™
QP13613-HIS-1MG |
1 mg |
3595.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 23-03-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Especificaciones
8614 | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TDATNPPEGP QDRSSQQKGR LSLQNTAEIQ HCLVNAGDVG CGVFECFENN SCEIRGLHGI CMTFLHNAGKFDAQGKSFIK DALKCKAHAL RHRFGCISRK CPAIREMVSQ LQRECYLKHD LCAAAQENTR VIVEMIHFKDLLLHEPYVDL VNLLLTCGEE VKEAITHSVQ VQCEQNWGSL CSILSFCTSA IQKPPTAPPE RQPQVDRTKLSRAHHGEAGH HLPEPSSRET GRGAKGERGS KSHPNAHARG RVGGLGAQGP SGSSEWEDEQ SEYSDIRRAAADYKDDDDK |
STC 2 Protein | |
Research Use Only | |
STC2 | |
Human | |
His | |
Filtered (0.4microm) and lyophilized in 0.5 mg/ml in 20mM Tris buffer, 20mM NaCl, pH 7.5. |