Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Stathmin-4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Stathmin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8172-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16083051
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001269982.1
Stathmin-4 Protein
Research Use Only
STMN4
Recombinant Protein
E. coli
MTLAAYKEKM KELPLVSLFC SCFLADPLNK SSYKYEGWCG RQCRRKDESQ RKDSADWRER RAQADTVDLN WCVISDMEVI ELNKCTSGQS FEVILKPPSF DGVPEFNASL PRRRDPSLEE IQKKLEAAEE RRKYQEAELL KHLAEKREHE REVIQKAIEE NNNFIKMAKE KLAQKMESNK ENREAHLAAM LERLQEKDKH AEEVRKNKEL KEEASR
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
81551
50 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol