Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STAT3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) STAT3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6735-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16045470
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003141.2
STAT3 Protein
Research Use Only
STAT3
Recombinant Protein
E. coli
ESHATLVFHN LLGEIDQQYS RFLQESNVLY QHNLRRIKQF LQSRYLEKPM EIARIVARCL WEESRLLQTA ATAAQQGGQA NHPTAAVVTE KQQMLEQHLQ DVRKRVQDLE QKMKVVENLQ DDFDFNYKTL KSQGDMQDLN GNNQSVTRQK MQQLEQMLTA LDQMRRSIVS ELAGLLSAME YVQKTLTDEE L
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6774
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol