Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SSR4 Protein
A cDNA sequence encoding the SSR4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4060.00€
Especificaciones
Nombre | SSR4 Protein |
---|---|
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Etiqueta de proteína | His |
Especie del huésped | E. coli |
reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15994089
|
enQuireBio™
QP13596-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15984089
|
enQuireBio™
QP13596-20UG |
20 μg |
205.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15974089
|
enQuireBio™
QP13596-1MG |
1 mg |
4060.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 13-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Especificaciones
SSR4 Protein | |
His | |
Human | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEACLEPQ ITPSYYTTSD AVISTETVFI VEISLTCKNR VQNMALYADV GGKQFPVTRG QDVGRYQVSW SLDHKSAHAG TYEVRFFDEE SYSLLRKAQR NNEDISIIPP LFTVSVDHRG TWNG |